Learn More
Epredia™ Colorant Shandon™ OG-6
Obtenez une performance et une valeur maximales avec le colorant Epredia™ ShandonTM OG-6, colorant certifiée par la Commission de la coloration biologique.
Marque: Epredia™ 6766005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez une performance et une valeur maximales avec le colorant Thermo Scientific™ Shandon™ OG-6, coloration certifiée par la Commission de la coloration biologique.
Colorant pour histologie• Révélateur Shandon OG-6
• Révèle la kératine dans le cytoplasme.
Spécification
OG-6 Papanicolaou Stain | |
1L |