Learn More
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™
Améliorez la clarté des cellules en éliminant l’excès d’hématoxyline présent sur la lame grâce à la solution Epredia™ ShandonTM Nu-ClearTM, une solution à base d’alcool acide spécialement formulée.
72.20€
Description
Améliorez la clarté des cellules en éliminant l’excès d’hématoxyline présent sur la lame grâce à la solution Thermo Scientific™ Shandon™ Nu-Clear™, une solution à base d’alcool acide spécialement formulée.
Caractéristiques principales
- Élimine les résidus d’hématoxyline qui colorent le verre
- Conçue pour pouvoir être utilisée à la fois avec les systèmes de coloration automatiques Epredia™ Shandon et avec les méthodes manuelles
Nu-Clear I
- Solution à action rapide
- Il est conseillé de l’utiliser pendant 10 secondes dans la plupart des protocoles
- Particulièrement bénéfique lorsqu’on l’utilise en association avec l’hématoxyline de Harris
- Peut être utilisée avec les systèmes de coloration de lames Epredia™ Varistain™ 24-4 ou Shandon Varistain Gemini
Nu-Clear II
- Moins concentrée
- Il est conseillé de l’utiliser pendant 20 secondes
- Peut être utilisée avec le système de coloration linéaire Epredia™ Shandon Linistat et d’autres encore
- Son utilisation est recommandée avec les hématoxylines de Gill
Spécification
Nu-Clear™ II |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P235-Tenir au frais.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ehtyl alcohol, methyl alcohol, methylisobutyl ketone, hydrochloric acid