Learn More
Epredia™ Éosine instantanée Shandon™
Obtenez une coloration brillante et uniforme grâce à l’éosine instantanée Epredia™ ShandonTM.
Marque: Epredia™ 6765040
148.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez une coloration brillante et uniforme grâce à l’éosine instantanée Thermo Scientific™ Shandon™.
- Stable et exempte de précipité ; pas de filtration
- pH ajusté pour une pénétration maximale de la coloration
- Cette poudre économique se conserve indéfiniment
- Compatible avec toutes les colorations à l’hématoxyline aluminium
Spécification
Colorations à l’hématoxyline-aluminium | |
Éosine, alcoolique | |
Alcoolisée | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.