Learn More
Epredia™ Shandon™ Gram Stain
Differentiate between Gram-positive and Gram-negative bacteria with Epredia™ Shandon™ Gram Stain.
Marque: Epredia™ 9990727
Includes: Gram decolorizing solution, 4L
Description
- Safranine O fournie pour la coloration de contraste
- Basée sur la célèbre modification de Hucker
- Met en évidence la présence de micro-organismes tels que des bactéries
Informations de commande :
Disponible en kit ou sous forme de composants individuels.
Comprend :
Cristal violet pour coloration ; iode de Gram (stabilisée); solution de décoloration ; safranine O pour la coloration de contraste
Spécification
Gram Decolorizing Solution | |
Decolorizing Solution | |
4L |