Learn More
Epredia™ Kit pour coloration des coupes en congélation Shandon™
Traitez un nombre limité de lames dans un environnement idéal grâce au kit pour coloration de coupes en congélation Epredia™ Shandon™.
Marque:  Epredia™ 145
Code produit. 12667716
  • 733.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Traitez un nombre limité de lames dans un environnement idéal grâce au kit pour coloration de coupes en congélation Thermo Scientific™ Shandon™. Le kit fonctionne exceptionnellement bien pour la coloration de tissus montés sur lamelles.
  • Un couvercle à charnière robuste enferme hermétiquement les béchers pour limiter l’évaporation
  • Le portoir est doté de pieds en caoutchouc pour éviter d’abîmer la surface de la table
  • Les béchers en verre ont une capacité de 200 ml (6,75 oz) et une hauteur de 10 cm (4 po)
  • Le porte-lames accepte dix lames de 76 x 26 mm (3 x 1 po)
  • Le rack de support en acier inoxydable mesure 3,5 x 4,5 x 17,25 po lorsqu’il est fermé
Spécification
Spécification
Kit pour coloration des coupes en congélation Shandon
Le kit comprend 12 béchers, un porte-lames en acier inoxydable et un portoir en acier inoxydable de forte épaisseur avec six ouvertures circulaires pour recevoir les béchers.