Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection à pointe fine Shandon™
Obtenez une qualité constante lors de vos dissections grâce aux ciseaux de dissection à pointe fine Epredia™ ShandonTM.
Marque: Epredia™ 711999
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez une qualité constante lors de vos dissections grâce aux ciseaux de dissection à pointe fine Thermo Scientific™ Shandon™. Disponibles en qualité supérieure et standard.
Qualité constante
- Durcis, trempés et passivés
- Polis et nettoyés électroniquement, pour une finition de qualité
- Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
- Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Dissecting Scissors | |
Premium | |
11.4 cm |
Angled | |
4.5 in. | |
Fine Point |