Learn More
Epredia™ Cassettes II d’enrobage Shandon™ conditionnées en tubes
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes II d’enrobage Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
140.11€ - 182.00€
Spécification
Type de pores | Slotted Pore |
---|---|
Angle de la face d’écriture | 45° |
Type de produit | Biopsy Cassette |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12903755
|
Epredia™
B1000729AQ |
Aqua | N/A | ||||||
12654893
|
Epredia™
B1000729BL |
Bleu | N/A | ||||||
12963755
|
Epredia™
B1000729GR |
Green | N/A | ||||||
12973755
|
Epredia™
B1000729GY |
Gris | N/A | ||||||
12983755
|
Epredia™
B1000729LI |
Lilas | N/A | ||||||
12993755
|
Epredia™
B1000729OR |
Orange | N/A | ||||||
12903765
|
Epredia™
B1000729PE |
Peach | N/A | ||||||
12913765
|
Epredia™
B1000729PK |
Rose | N/A | ||||||
12923765
|
Epredia™
B1000729TN |
Tan | N/A | ||||||
12513537
|
Epredia™
B1000729WH |
Blanc | N/A | ||||||
12933765
|
Epredia™
B1000729YW |
Jaune | N/A | ||||||
Description
Conservez les échantillons de tissus au cours du traitement et de l’enrobage grâce aux cassettes II d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes. Les cassettes sont compatibles avec les marqueurs de cassettes Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™.
- Cassettes en polymère d’acétal avec face d’écriture inclinée à 45°
- Pores de type fentes
- Couvercle de verrouillage fixé par deux charnières
Informations de commande :
- Les conditionnements en tubes sont livrés en lots de 10 tubes de 75 cassettes
Spécification
Slotted Pore | |
45° | |
Biopsy Cassette |