Learn More
Epredia™ Coloration EA-65 Shandon™
Améliorez l’expression des composants colorés par l’éosine grâce à la coloration EA-65 Epredia™ ShandonTM, dont la concentration de vert clair est plus faible.
75.00€ - 121.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12519996
|
Epredia™
6766003 |
2 x 1L |
75.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12647936
|
Epredia™
6766004 |
4 L |
121.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Améliorez l’expression des composants colorés par l’éosine grâce à la coloration EA-65 Thermo Scientific™ Shandon™, dont la concentration de vert clair est plus faible.
- Coloration cytoplasmique polychromatique
- Idéale pour les préparations non gynécologiques épaisses
- Colorant certifié par la Commission de coloration biologique
Spécification
Colorant de composants cellulaires |