Learn More
Epredia™ Shandon™ Cytofunnel™ double
Optimisez le rendement cellulaire grâce au dispositif Epredia™ ShandonTM CytofunnelTM double.
529.00€ - 2965.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Jetable | Oui |
Type | Cytofunnel double™, avec cartes filtres et bouchons |
Volume (métrique) | 0,05 à 0,25 mL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12086689
|
Epredia™
1102547 |
500/carton |
2965.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12016679
|
Epredia™
5991039 |
25/boîte |
529.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Optimisez le rendement cellulaire grâce au dispositif Thermo Scientific™ Shandon™ Cytofunnel™ double. Doté de chambres à échantillon jetables avec cartes filtres blanches et bouchons.
- Produit des préparations en couche mince plus économiques qu’avec n’importe quelle autre méthode
- Limite le risque d’exposition à des échantillons pathogènes
- Réduit le temps de préparation
- Jetable pour éliminer les pertes de temps liées à la décontamination et au nettoyage
- Permet de supprimer les Epredia™ Shandon™ Cytoclips™ métalliques
- Réduit le risque de contamination croisée
- Repérage des zones de dépôts du funnel et de la lame pour faciliter l’identification
Comprend :
- Carte filtre préfixée
- Bouchons
- Illustrations claires décrivant le mode d’emploi
Spécification
Blanc | |
Oui | |
Cytofunnel double™, avec cartes filtres et bouchons | |
0,05 à 0,25 mL |