Learn More
Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid;
Stockez les échantillons ou les lames non colorées pendant plusieurs semaines sans aucune dégradation grâce au Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid;.
Marque:  Epredia™ 9990323
Code produit. 12570057
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Stockez les échantillons ou les lames non colorées pendant plusieurs semaines sans aucune dégradation grâce au Shandon™ Cytospin™ Collection Fluid.
  • Emballée dans un flacon à pompe pratique ou dans des coupelles d’échantillons pré-remplies
  • Mélange alcool / Carbowax™ (PEG) prêt à l’emploi pour recueillir et fixer directement les échantillons
Spécification
Spécification
Liquide de prélèvement Cytospin ; 120 ml ; coupelles
120ml
Combinaison alcool / carbowaxreg (PEG)