Learn More
Epredia™ Cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Shandon™ conditionnées en tubes
Favorisez un marquage des échantillons rapide et fiable grâce aux cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
Marque: Epredia™ B1000730FPK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Favorisez un marquage des échantillons rapide et fiable grâce aux cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes. Ces cassettes s’utilisent avec le marqueur de cassettes MicroWriter ou comme méthode de stockage.
- La face d’écriture est plate à 45°
- Couvercle de verrouillage fixé par deux charnières
- Ouverture avant ou arrière
Informations de commande :
- Conditionnement en tubes de 75 cassettes.
Spécification
Small Square Pore | |
45° | |
Fluorescent Pink | |
Biopsy Cassette |