Learn More
Epredia™ Pinces fines à dents de souris Shandon™ Adson
Choisissez les pinces fines à dents de souris de 12,1 cm (4,75 in) Shandon™ Adson pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe.
64.50€
Spécification
Forme | Straight |
---|---|
Longueur (impériale) | 4.75 in. |
Longueur (métrique) | 12.1 cm |
Code produit | Marque | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15604454
|
Epredia™
7626 |
Premium | |||||||
Description
Choisissez les pinces fines à dents de souris de 12,1 cm (4,75 in) Thermo Scientific™ Shandon™ Adson pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe. Ces pinces sont disponibles en qualité supérieure et standard.
Caractéristiques :- Durcies, trempées et passivées
- Polies et nettoyées électroniquement, pour une finition de qualité
- Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
Spécification
Straight | |
4.75 in. | |
12.1 cm |