Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures
En PVC rigide de haute qualité. Les plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures Buerkle™ conviennent aux besoins universels ou aux besoins de stockage des laboratoires.
Marque: Buerkle™ 4203-2010
9.45 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
- Forme peu profonde
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Résistance aux températures allant de -30°C à +70°C
Spécification
Base intérieure : 110 x 160 mm ; bord externe : 150 x 200 mm | |
30 mm | |
PVC | |
160 mm (base intérieure), 200 mm (base extérieure) | |
Rectangulaires |
Rouge | |
110 mm (base intérieure), 150 mm (base extérieure) | |
Bac photographique | |
1,18 in |