Learn More
Buerkle™ Plateau photographique peu profond avec rainures inférieures
Le plateau photographique peu profond Buerkle™ avec nervures inférieures empêche le papier de coller à la base du plateau et permet au liquide d’être versé facilement depuis les bords du plateau.
Marque: Buerkle™ 4202-2024
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PVC
- Bien adapté comme plateau de développement de film
- Les nervures surélevées empêchent le papier photographique de coller à la base du plateau
- Le liquide peut être versé facilement à partir des bords du plateau
- Parois épaisses
- Incassables.
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
- Résistance à la température de 30° C à 60° C maximum
Spécification
320 x 370 x 50 mm | |
Rouge | |
260 mm (base intérieure), 320 mm (base extérieure) | |
Bac photographique | |
Fond rainuré | |
Rectangulaires |
Bac photographique | |
50 mm | |
PVC | |
320 mm (base intérieure), 370 mm (bordure extérieure) | |
1,96 in |