Learn More
Memmert™ Shaking Device for Waterbaths With Support Frame
Shaking device with support frame without gable cover & support basket (mandatory)
855.00€
Spécification
Type | Dispositif d’agitation pour bains-marie avec cadre de support |
---|---|
Vitesse | 35 à 160 tr/min |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17150335
|
Memmert™
WTB15SV1524 |
WTB15 |
855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17150365
|
Memmert™
WTB24SV1524 |
WTB24 |
855.00€
1 pièce |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Requires gable cover
- Voltage 230 V, 50/60 Hz
- Order the support basket separately
- Includes support frame, shaking frequency 35 - 160 strokes per minute (horizontal back/forth movement)
Spécification
Dispositif d’agitation pour bains-marie avec cadre de support | |
35 à 160 tr/min |