Learn More
Heidolph™ Agitateur Vibramax 110
Marque: Heidolph™ 544-31200-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Agitateur vortex Vibramax à plateau universel• Vitesse réglable 150 à 1350 t/min
• Amplitude 3mm
• Plateau antidérapant 220 x 220mm
• Agitation vortex sur tous types de récipients. Minuterie 0 - 120 min avec signal sonore en fin de cycle et position marche continue. En standard, plateau antidérapant 220 x 220mm. En option, cadre avec rouleaux de maintien pour
• Récipients de haute taille (béchers, erlens, bouteilles ) ou portoirs. Hauteur des rouleaux réglable 3 ou 5cm
• Vortex Vibramax
Spécification
2 kg | |
230 V | |
Shaker |
150 to 1350 rpm | |
230 V | |
Vibramax 110 |