Learn More
SH3GL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 12435-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
SH3GL2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
SH3GL2 | |
CNSA2, EEN B1, Endophilin 1, Endophilin A1, SH3 domain GRB2 like 2, SH3 domain protein 2A, SH3D2A, SH3GL2, SH3P4 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
116743, 20404, 6456 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.28 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O35179, Q62420, Q99962 | |
SH3GL2 | |
SH3GL2 Fusion Protein Ag3114 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |