Learn More
SGLT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SGLT2 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16823145
|
Proteintech
24654-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16813145
|
Proteintech
24654-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium-dependent glucose transporter. Has a Na+ to glucose coupling ratio of 1:1. Efficient substrate transport in mammalian kidney is provided by the concerted action of a low affinity high capacity and a high affinity low capacity Na+/glucose cotransporter arranged in series along kidney proximal tubules.Spécification
SGLT2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P31639, Q923I7 | |
246787, 6524 | |
SGLT2 Fusion Protein Ag19163 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC5A2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Na(+)/glucose cotransporter 2, SGLT2, SLC5A2, Sodium/glucose cotransporter 2 | |
SLC5A2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |