Learn More
Trajan™ Seringue pour échantillonneur automatique AS3000, AS2000 et AS200/800GC Thermo Scientific
Seringues pour échantillonneur automatique à aiguille fixe. Pour une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes
Marque:  Trajan™ 0029801
Code produit. 16682572
  • 62.75€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliSpécialement conçues pour les instruments Thermo Scientific/li/ul
Spécification
Spécification
26 G
Seringue pour échantillonneur automatique AS3000, AS2000 et AS200/800GC
10 μl
0,47 mm
1/boîte