Learn More
Trajan™ Seringues de protection standard pour piston
Conçues avec un piston pratiquement indestructible en alliage de titane et de nickel.
Marque: Trajan™ 001100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Seringue pour micro-volumes Piston SuperfleX
- Pointe en biseau
Spécification
26 G | |
0,47 mm | |
Seringue pour micro-volumes | |
2 | |
5 μl | |
Fixe |
0,018 in | |
1,96 in | |
5FX | |
Chaque | |
Biseauté |