Learn More
Code produit | Marque | Type | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15268943
|
SGE™
073610 |
Kit de démarrage pour Agilent INJ/FID FingerTite Shimadzu | — |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15218973
|
SGE™
073621 |
Kit de démarrage FingerTite Shimadzu 2010 INJ/MS | — |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10386458
|
SGE™
073612 |
Kit de démarrage pour Agilent INJ/MS FingerTite Shimadzu | — |
282.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15288963
|
SGE™
073620 |
Kit de démarrage FingerTite Shimadzu 2010 INJ/FID | — |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15288943
|
SGE™
0736100 |
Kit de démarrage SilTite FingerTite | 5 x Écrous femelles, 10 x ferrules avec orficie de 0,4 mm, 1 x outil de mesure |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15238953
|
SGE™
0736105 |
Kit de démarrage SilTite FingerTite | 5 x Écrous femelles, 10 x ferrules avec orifice de 0,5 mm, 1 x outil de mesure |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15248953
|
SGE™
07361053 |
Kit de démarrage Agilent INJ/FID | — |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16632642
|
SGE™
073611 |
Kit de démarrage Agilent capillaire/FID | — |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15228963
|
SGE™
073615 |
Kit de démarrage Thermo INJ/ISQ | — |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15238963
|
SGE™
073616 |
Kit de démarrage Thermo INJ/DSQ/DSQII | — |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15248963
|
SGE™
073618 |
Kit de démarrage pour injecteur/FID FingerTite Bruker (Varian) | — |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15278963
|
SGE™
073619 |
Kit de démarrage Varian/Bruker INJ/MS | — |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15228973
|
SGE™
073622 |
Kit de démarrage PerkinElmer INJ/FID | — |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15258973
|
SGE™
073623 |
Kit de démarrage PerkinElmer INJ/MS | — |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
SilTite FingerTite est le système de ferrule de nouvelle génération pour les systèmes de chromatographie en phase gazeuse, assurant une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils. Chaque kit de démarrage comprend toutes les pièces nécessaires pour convertir un système GC (un injecteur et un détecteur) en système SilTite FingerTite. Le système ne nécessite aucune modification permanente de l’instrument—le retour aux connexions classiques peut être effectué rapidement et facilement.
- Simplicité d’utilisation
- Connexion fiable
- Sans fuite à chaque fois
- Élimine la contamination provoquée par les ferrules de Vespel™ ou de graphite
- Pas de resserrage nécessaire des ferrules après un cycle de température
- Réduit l’air de fond
- PAS D’OUTILS (FingerTite)