Learn More
SGE™ Kits de répartiteur 3 ports SilFlow™ GC
Plateforme micro fluidique hautement efficace et fiable pour améliorer la connectivité GC.
774.00€
Spécification
Type | Répartiteur de ports |
---|---|
Comprend | Dispositif de microcanaux (MCD) SilFlow, outil FingerTite SilTite, support de montage, ferrules de tailles adaptées, écrous et ferrules obturatrices pour la configuration |
À utiliser avec | Dispositif de microcanaux SGE Silflow |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12700948
|
SGE™
123721 |
0,53 mm |
774.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15289173
|
SGE™
123720 |
Ports B et C 0,25/0,32 mm |
774.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13589000
|
SGE™
123722 |
0,25/0,32 mm |
774.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le kit comprend un dispositif de microcanaux SilFlow (MCD), un outil FingerTite SilTite, un support de montage, ainsi que des ferrules, des écrous et des ferrules obturatrices pour la configuration
- Tubulure de diamètre extérieur 1,1 mm non incluse
Spécification
Répartiteur de ports | |
Dispositif de microcanaux (MCD) SilFlow, outil FingerTite SilTite, support de montage, ferrules de tailles adaptées, écrous et ferrules obturatrices pour la configuration | |
Dispositif de microcanaux SGE Silflow |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SGE™ Kits de répartiteur 3 ports SilFlow™ GC