Learn More
Trajan™ Seringue pour solides SI-7
À utiliser avec Pyrojector pour fissurer thermiquement les molécules non volatiles en fragments volatils pour une analyse par GC.
Marque: Trajan™ 009980
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les applications de chromatographie de pyrolyse
- Fonctionne en conjonction avec Pyrojector II qui fragmente thermiquement essentiellement des molécules non volatiles en fragments volatils, ce qui les rend adaptées à l’analyse chromatographique
Spécification
Stainless Steel | |
Pour injection de solides sur le pyrojecteur SGE | |
2,75 in | |
Seringue pour solides |
25 G | |
2,75 in | |
70 mm |