Learn More
SGE™ Aiguilles de seringues amovibles standard de série II
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
67.40€ - 356.00€
Spécification
Précision | ± 1 % |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,01 in |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
Type de produit | Aiguilles de seringues amovibles standard de série II |
Type de pointe d’aiguille | Biseau amovible |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10025590
|
SGE™
001050 |
5 μl | 26 G | 0,47 mm | 1/boîte |
71.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10278720
|
SGE™
002050 |
10 μl | 26 G | 0,47 mm | 1/boîte |
67.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10288720
|
SGE™
002080 |
10 μl | 26 G | 0,47 mm | 6/boîte |
356.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10065620
|
SGE™
003050 |
25 μl | 25 G | 0,5 mm | 1/boîte |
71.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10228820
|
SGE™
005050 |
100 μl | 25 G | 0,5 mm | 1/boîte |
80.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10645851
|
SGE™
006050 |
250 μl | 25 G | 0,5 mm | 1/boîte |
103.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10421031
|
SGE™
007050 |
500 μl | 25 G | 0,5 mm | 1/boîte |
111.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision < ±1 %
- Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
- Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
- Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécification
± 1 % | |
1,96 in | |
Biseau amovible |
0,01 in | |
Aiguilles de seringues amovibles standard de série II | |
Amovible |