Learn More
Trajan™ Pistons de rechange
Les pistons de rechange sont disponibles pour toutes les seringues SGE étanches aux gaz.
Marque: Trajan™ 031817
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec des seringues SGE étanches aux gaz.
- Utilisez la référence des seringues SGE pour trouver un piston de rechange.
Spécification
PTFE (pointe) | |
Utilisation IN VITRO uniquement. Pour analyseurs de laboratoire uniquement. Non destinés à un usage humain. | |
Piston de rechange, P25F-C / T-GT | |
Aiguilles pour seringue (25 μl), seringue étanche aux gaz à aiguille fixe |