Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock
Style de pointe biseautée. Les aiguilles de rechange Trajan Scientific and Medical™ pour seringues Luer-Lock sont fournies en boîtes de 5.
Marque:  Trajan™ 039822
Code produit. 11961144
  • 69.50€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Conçu pour une pénétration optimale du septum et la prévention du carottage du septum.
  • Aiguille standard à usage général
  • En acier inox
  • Préféré pour l’injection manuelle où percer le septum exactement au même endroit est difficile
Spécification
Spécification
Stainless Steel
0,025 in
0,65 mm
Chromatographie en phase gazeuse
Aiguille de rechange
Luer-Lock
19 G
0,025 in
0,64 mm
2 in
Biseau