Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock
Style de pointe biseautée. Les aiguilles de rechange Trajan Scientific and Medical™ pour seringues Luer-Lock sont fournies en boîtes de 5.
Marque: Trajan™ 039891
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçu pour une pénétration optimale du septum et la prévention du carottage du septum.
- Aiguille standard à usage général
- En acier inox
- Préféré pour l’injection manuelle où percer le septum exactement au même endroit est difficile
Spécification
Stainless Steel | |
0,062 in | |
1,6 mm | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Aiguille de rechange | |
Luer-Lock |
14 G | |
0,062 in | |
2,11 mm | |
4,52 in | |
Biseau |