Learn More
Trajan™ PerkinElmer Syringe
Equipped with cone-tipped needle.
Marque:  Trajan™ 000475
Code produit. 10299050
  • 181.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Spécialement conçues pour les instruments PerkinElmer
Spécification
Spécification
26 G
0,47 mm
Cône biseauté
0,155 mm
0,5 μl