Learn More
SGE™ Seringues pour nano-volumes
Idéales pour l’injection de chromatographie capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
Marque: SGE™ 000570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéales pour l’injection chromatographique capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
- Possibilité d’injecter jusqu’à 50 nl avec une précision élevée
- Idéales pour la distribution de très petits volumes liquides
- Le piston s’étend dans la pointe de l’aiguille
- L’échantillon est contenu uniquement dans l’aiguille sans contact avec le verre
- Volume mort pratiquement nul et transfert entre les injections
- Recommandé pour une utilisation lorsque le volume de l’échantillon est inférieur à 1000 nl (1 µl)
Spécification
± 2 % | |
26 G | |
0,315 in | |
0,47 mm | |
2,75 in | |
Seringue pour nano-volumes | |
Chaque | |
Pointe amovible |
Verre borosilicaté (cylindre) | |
0,0185 in | |
8 mm | |
2,75 in | |
70 mm | |
1BR-7/0.47 | |
1 μl | |
Amovible |