Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles à aiguille amovible
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
69.90€ - 357.00€
Spécification
Précision | ± 1 % |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
Type de produit | Seringue Gastight |
Quantité | Chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Calibre d’aiguille | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Calibre d’aiguille | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12947536
|
SGE™
002252 |
0,25 in | 26 G | 10 μl |
357.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10635661
|
SGE™
002250 |
0,25 in | 26 G | 10 μl |
69.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10299100
|
SGE™
003250 |
0,31 in | 25 G | 25 μl |
73.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11951134
|
SGE™
004250 |
0,31 in | 25 G | 50 μl |
97.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10095510
|
SGE™
005250 |
0,31 in | 25 G | 100 μl |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10473039
|
SGE™
006250 |
0,31 in | 25 G | 250 μl |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10625851
|
SGE™
007250 |
0,31 in | 25 G | 500 μl |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10025530
|
SGE™
008100 |
0,34 in | 23 G | 1 mL |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10518312
|
SGE™
008500 |
0,42 in | 23 G | 2,5 ml |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10710662
|
SGE™
008700 |
0,53 in | 23 G | 5 mL |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10412001
|
SGE™
008900 |
0,25 in | 23 G | 10 mL |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
- Capacités de 10 μl à 100 ml
- En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
- Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
- Pistons remplaçables sur tous les modèles
- Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites ; fournis avec une aiguille
Spécification
± 1 % | |
1,96 in | |
Chaque |
Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale | |
Seringue Gastight | |
Amovible |