Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles à aiguille fixe
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
Marque:  SGE™ 002202
Code produit. 15298443
  • 307.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités de 10 μl à 100 ml
  • En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
  • Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
  • Pistons remplaçables sur tous les modèles
  • Pour les modèles à aiguille fixe, l’aiguille est collée dans le corps avec de la colle époxy résistante aux solvants
Spécification
Spécification
± 1%
26 G
0,25 in
0,47 mm
Protection de piston, aiguille collée dans le cylindre avec de la colle époxy résistante aux solvants
Seringue Gastight
6/boîte
50 mm
Fixe
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
0,01 in
6,5 mm
Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
1,96 in
10F-GT
10 μl
Biseau fixe