Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : Modèles Luer-Slip fixes
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
Marque: SGE™ 007229
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
- Capacités de 10 μl à 100 ml
- En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
- Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
- Les seringues à embout Luer sont livrées sans aiguilles ; à commander séparément
Spécification
± 1 % | |
0,31 in | |
Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale | |
Seringue Gastight | |
Aiguille non comprise | |
500 μl |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
8 mm | |
Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte | |
500F-LT-GT | |
Chaque | |
Embout Luer, fixe |