Learn More
Trajan™ Sachet pour échantillonneur de gaz et vapeurs
Permet le prélèvement ponctuel d’échantillons de gaz environnementaux ou de flux de gaz basse pression dans des sachets refermables imperméables de 200 cm3
Marque: Trajan™ 090112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Conviennent idéalement pour l’analyse sur le terrain | |
Imperméable | |
10/paquet |