Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires GC BP21 (FFAP)
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
720.00€ - 1340.00€
Spécification
Phase stationnaire | Polyéthylène glycol |
---|---|
Type d’USP | G25, G35 |
Plage de températures | 35°C à 240/250°C |
Matériau de remplissage | BP21 (FFAP) |
Polarité | Polaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12945591
|
Trajan™
054462 |
0,22 mm | 0,25 μm | 25 m |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12985591
|
Trajan™
054469 |
0,32 mm | 0,25 μm | 50 m |
1340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12905601
|
Trajan™
054474 |
0,53 mm | 0,5 μm | 25 m |
850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12915601
|
Trajan™
054465 |
0,25 mm | 0,25 μm | 30 m |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11967235
|
Trajan™
054466 |
0,25 mm | 0,25 μm | 60 m |
1150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268683
|
Trajan™
054471 |
0,32 mm | 0,25 μm | 30 m |
770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278683
|
Trajan™
054472 |
0,32 mm | 0,25 μm | 60 m |
1340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12935601
|
Trajan™
054477 |
0,53 mm | 0,5 μm | 30 m |
850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12975591
|
Trajan™
054468 |
0,32 mm | 0,25 μm | 25 m |
770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288683
|
Trajan™
054478 |
0,53 mm | 1 μm | 30 m |
850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
- Phase polaire PEG modifiée à l’acide nitrotéréphtalique
- Idéal pour les acides à faible poids moléculaire
- Les applications incluent les acides libres volatils, les esters méthyliques d’acides gras (EMAG), les alcools, les aldéhydes et les cétones
Spécification
Polyéthylène glycol | |
35°C à 240/250°C | |
Polaire |
G25, G35 | |
BP21 (FFAP) | |
Silice fondue |