Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 100 mu;l Diamond Thermo RSH
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
90.40€ - 108.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 23 G |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,009 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,24 mm |
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
Code produit | Marque | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13127946
|
Trajan™
0355611 |
Hydrophile ultra lisse, cône |
98.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13157946
|
Trajan™
0355621 |
Hydrophobe ultra lisse, cône |
108.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13187946
|
Trajan™
0355631 |
Ultra lisse, cône |
90.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
23 G | |
0,24 mm | |
0,63 mm | |
2,24 in | |
1 Paquets | |
GC CTC PAL Diamond |
0,009 in | |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
100 μl |