Learn More
Trajan™ Seringues manuelles Diamond MS
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
Marque: Trajan™ 003750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
Aiguille ultralisse amovible | |
25R-GT-MS1 | |
25 μl |
Seringue manuelle MS Diamond | |
Chaque | |
Amovible |