Learn More
Trajan™ Seringues manuelles Diamond MS
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
Marque:  Trajan™ 004750
Code produit. 13107976
  • 110.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ul
Spécification
Spécification
Aiguille ultralisse amovible
50R-GT-MS1
50 μl
Seringue manuelle MS Diamond
Chaque
Amovible