Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique Diamond MS : Pour Agilent
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
103.00€
Spécification
Type de produit | Seringue MS Diamond |
---|---|
Quantité | Chaque |
Type de connexion | Amovible |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13147976
|
Trajan™
002760 |
10 μl | 10R-AG-GT-MS1 |
103.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13177966
|
Trajan™
003760 |
25 μl | 25R-AG-GT-MS1 |
103.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
Seringue MS Diamond | |
Chaque | |
Amovible |