Learn More
Trajan™ Aiguilles LC Diamond pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 100 à 500 mu;l
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles LC Trajan Scientific ans Medical Diamondtrade; pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
96.45€ - 115.00€
Spécification
Matériau | Stainless Steel |
---|---|
Calibre d’aiguille | 22 G |
Diamètre (impériale) externe | 0,02 in |
Diamètre (métrique) externe | 0,72 mm |
Type de produit | Aiguille Diamond |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (impériale) de l’aiguille | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (impériale) de l’aiguille | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13127906
|
Trajan™
0355213 |
0,37 mm | 2 in | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
106.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13117906
|
Trajan™
0355211 |
0,17 mm | 2 in | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
106.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13167906
|
Trajan™
0355221 |
0,17 mm | 2 in | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
115.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13147906
|
Trajan™
0355216 |
0,17 mm | 2,24 in | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
106.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13177906
|
Trajan™
0355223 |
0,37 mm | 2 in | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
115.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13197906
|
Trajan™
0355226 |
0,17 mm | 2,24 in | Ultra Smooth Hydrophobic Coating |
115.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13127916
|
Trajan™
0355233 |
0,37 mm | 2 in | Ultra Smooth Coating |
96.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13117916
|
Trajan™
0355231 |
0,17 mm | 2 in | Ultra Smooth Coating |
96.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13147916
|
Trajan™
0355236 |
0,17 mm | 2,24 in | Ultra Smooth Coating |
96.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
Stainless Steel | |
0,02 in | |
Aiguille Diamond | |
Seringues pour échantillonneur manuel et automatique (100 à 500 μl) |
22 G | |
0,72 mm | |
LC |