Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneur automatique HPLC CTC™
Seringues étanches aux gaz à températures élevées pour l’application headspace avec des températures allant jusqu’à 150°C (302°F)
Marque: SGE™ 004810
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joint de piston en PTFE en option pour un fonctionnement sans fuite en douceur
- Convient aux échantillons liquides et gazeux, avec pistons remplaçables
- Les spécifications de la seringue sont parfaitement adaptées aux supports CTC pour garantir un bon ajustement et un fonctionnement fiable
- Code couleur pour le volume
- Corps en verre borosilicaté pour la force et l’inertie
- Aiguilles en acier inox pour une inertie, une force et une résistance à la corrosion
- Le support derrière l’échelle permet une lecture rapide et précise de l’échelle de la seringue
- Le rebord métallique assure la stabilité et résiste à la rupture
- Le bouchon à aiguille métallique du corps de seringue protège et améliore la durée de vie de la seringue
Informations sur la commande
Piston de rechange disponible à l’achat (cat. de catalogue 03-350-108).
Certifications
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (certificat inclus)
Spécification
22 G | |
0,25 in | |
0,72 mm | |
2 in | |
50F-C/T-GT-LC | |
50 μl | |
Échantillonneur automatique CTC |
0,028 in | |
6,5 mm | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance | |
Seringue pour échantillonneur automatique HPLC | |
Chaque | |
LC | |
Fixe |