Learn More
SGE™ Inserts ConnecTite™ pour Shimadzu™ GC
Conçu pour une utilisation avec Shimadzu 2010™ GC
366.00€ - 466.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 9,5 cm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,34 cm |
Diamètre (métrique) externe | 0,5 cm |
À utiliser avec (équipement) | Shimadzu 2010 |
Code produit | Marque | Product Type Specs | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Product Type Specs | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15219023
|
SGE™
092331 |
Insert d’orifice inférieur ConnecTite | 5/boîte |
466.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15279013
|
SGE™
092329 |
Insert standard ConnecTite | 5/boîte |
366.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15299013
|
SGE™
092330 |
Insert d’orifice supérieur ConnecTite | 5/boîte |
466.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La gamme couvre toutes les applications et toutes les marques/modèles d'instruments populaires
- La gamme couvre les techniques de vaporisation et d'injection sur colonne froide
- Les inserts d'admission assurent le transfert complet de l'échantillon de la seringue à la colonne sans perte
- Diamètre extérieur de 5 mm, diamètre intérieur de 3,4 mm ; longueur de 95 mm
Spécification
9,5 cm | |
0,34 cm | |
0,5 cm | |
Shimadzu 2010 |