Learn More
SGE™ Inserts ConnecTite™ pour Agilent™ GC
Conçu pour Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
368.00€ - 413.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 7,85 cm |
---|---|
Product Type Specs | Insert standard ConnecTite |
Quantité | 5/boîte |
Diamètre (métrique) interne | 0,4 cm |
Diamètre (métrique) externe | 0,63 cm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Géométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Géométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15249013
|
SGE™
092324 |
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 | Étalon |
368.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15269013
|
SGE™
092326 |
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890 | Orifice inférieur |
413.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La gamme couvre toutes les applications et toutes les marques/modèles d'instruments populaires
- La gamme couvre les techniques de vaporisation et d'injection sur colonne froide
- Les inserts d'admission assurent le transfert complet de l'échantillon de la seringue à la colonne sans perte
- Diamètre extérieur de 6,3 mm, diamètre intérieur de 4 mm ; longueur de 78,5 mm
Spécification
7,85 cm | |
5/boîte | |
0,63 cm |
Insert standard ConnecTite | |
0,4 cm |