Learn More
SGE™ Ferrules réductrices, 15 % graphite / 85 % Vespel™
Mécaniquement robustes pour une durée de vie prolongée
Marque:  SGE™ 072663
Code produit. 10340611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Robustesse mécanique pour une durée de vie prolongée
  • Offre une bonne préhension avec la colonne capillaire
  • Température maximale : 300°CC (572°F)
  • À resserrer après les cycles de température initiaux
  • Non réutilisable
  • Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
Spécification
Spécification
Ferrule réductrice
GC
0,12 in
Agilent HP, Perkin Elmer, Varian GC/MS, utilisation avec Swagelok de 0,0625 po, écrous SSNE de style long SGE
0,02 cm
0,0078 in
0,37 cm
0,32 cm
15 % graphite, 85 % Vespel