Learn More
SGE™ Ferrules réductrices, 15 % graphite / 85 % Vespel™
Mécaniquement robustes pour une durée de vie prolongée
Marque: SGE™ 072654
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Robustesse mécanique pour une durée de vie prolongée
- Offre une bonne préhension avec la colonne capillaire
- Température maximale : 300°CC (572°F)
- À resserrer après les cycles de température initiaux
- Non réutilisable
- Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
Spécification
Ferrule réductrice | |
GC | |
0,0177 à 0,0208 in | |
Connexions d’interface GC/MS Agilent technologies (Hewlett-Packard) et détecteurs / injecteurs PerkinElmer | |
0,05 cm |
0,019 in | |
0,37 cm | |
0,32 cm | |
15 % de graphite / 85 % de Vespel |