Learn More
Cytiva Milieu SFM4Transfx-293
Favorisez la transfection à l’aide de la lipofection et favorisez la croissance des cultures HEK293 grâce au milieu de culture SFM4Transfx-293 HyClone™, un milieu sans sérum et sans composants d’origine animale.
Marque: Cytiva SH30860.LS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- ADCF
- Supports high transfection efficiency
- Metabolically designed for high cell yield and recombinant protein/vector production
- Allows for direct or sequential adaptation
- Component traceability
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Spécification
cGMP | |
SFM4Transfx-293 without L-Glutamine (liquid), 6 x 1000mL | |
No Glutamine, No Animal Derived Components |
2° to 8°C | |
Liquid | |
6 x 1000 mL |