Learn More
Seward™ Portoirs pour sachets Stomacher™
Seward a développé une gamme complète d’accessoires Stomacher™ pour vous aider à créer un environnement de travail sûr et efficace dans votre laboratoire.
Marque: Seward™ BA6090
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour organiser les sachets à échantillons
- Fabriqué en polymère plastique de qualité supérieure
- Offre une solution de stockage parfaite pour la manipulation des sachets d’échantillons Stomacher pour un environnement de travail plus propre et plus efficace
- Idéal pour charger les sachets refermables avant l’enrichissement dans l’incubateur
- Facile à démonter et à nettoyer avec la plupart des désinfectants de laboratoire (non autoclavable)
Spécification
Rack de sachets | |
Non | |
Sachets (10) | |
10 | |
Pour préparer, stocker et transporter les échantillons dans la préparation d’échantillons microbiologiques | |
1 | |
30 cm x 11 cm x 12 cm | |
0,9kg |
Portoir pour sachets à échantillons (10 places) | |
Transparent | |
Polymer | |
Non stérile | |
Stomacher 80Biomaster | |
1 | |
11cm |