Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure multi-paramètres de pH / d’ions / de conductivité SevenGo Duo™ Pro
Instruments portatifs pour la détermination du pH, de la conductivité, des ions et de l’oxygène dissous
2460.00€ - 2770.00€
Spécification
Gamme (conductivité) | 0,01 μS/cm à 1000 mS/cm |
---|---|
Gamme (pH) | –2 à 20 |
Gamme (salinité) | 0 à 80 psu |
Gamme (TDS) | 0,1 mg/l à 600 g/l |
Plage de températures (métrique) | –5 à 130°C pH ATC, –30 à 130°C MTC |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10627245
|
Mettler Toledo™
51302625 |
SG78-USP | Kit d’électrodes avec InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (IP67, câble de 1,8 m pour les deux) |
2460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10430855
|
Mettler Toledo™
51302623 |
SG78-FK5 | Kit de terrain avec InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (avec câble IP67, de 5 m) et uGo |
2770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les instruments sont adaptés aux mesures mobiles sur le terrain et dans un environnement de production. L’instrument de mesure de pH / mV / conductivité SG23 de SevenGo Duo™ est le mieux adapté aux mesures de routine parallèles en mode double canal. En outre, il offre également l’Intelligent Sensor Management (ISM™). Les instruments SG78 et SG68 de SevenGo Duo Pro™ permettent de déterminer et d’afficher simultanément deux paramètres électrochimiques avec une précision optimale. Ils sont dotés des mêmes fonctions BPL complètes que leurs homologues SevenGo Pro™. En outre, les instruments SevenGo Duo Pro™ disposent de fonctions de sécurité supplémentaires, telles que l’Intelligent Sensor Management (ISM™), la connexion de périphérique protégée par code PIN et le paramétrage du système protégé par code PIN.- Instruments portatifs pour la détermination du pH, de la conductivité, des ions et de l’oxygène dissous
- Instruments robustes et étanches à simple et double canal pour une utilisation dans des conditions exigeantes
- Ergonomie unique et fonctionnement extrêmement simple
Spécification
0,01 μS/cm à 1000 mS/cm | |
0 à 80 psu | |
–5 à 130°C pH ATC, –30 à 130°C MTC |
–2 à 20 | |
0,1 mg/l à 600 g/l | |
1999,9 à 1999,9 mV |