Learn More
Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ pH, mV / ORP-Kit
Cet appareil de mesure bien conçu est le choix idéal pour un large éventail d’applications sans risquer de dépasser votre budget. Le kit de mesure de pH, mV / rH Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ peut également mesurer le rH.
Marque: Mettler Toledo™ 30130863
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inclut un support d’électrode
- Le support UPlace™ permet de positionner votre électrode dans la meilleure position pour votre échantillon
- Mesures rapides et réduction du risque de basculement des échantillons
- Risque réduit d’endommagement du capteur
- Possibilité de visualiser toutes les informations de mesure sur l’écran ou de se concentrer sur les éléments essentiels avec la vision uFocus™
- La commutation entre les différentes dispositions d’affichage ne nécessite qu’une seule pression de touche
- Affichage couleur avec icônes bien conçues
- Paramètres des menus dans 10 langues
- Sécurité et reproductibilité élevée grâce à l’Intelligent Sensor Management (ISM™)
- Support d’étalonnage professionnel
- Un ensemble de services complet
- Interfaces USB et RS232 intégrées
- Comprend le guide des mesures de pH InLab™ Expert Pro-ISM et 2 sachets de tampons pour pH 4,01, 7,00, 9,21 et 10,0
Spécification
±0,2 mV | |
9 à 12 V | |
Kit S210-Std du pH-mètre SevenCompact | |
Monocanal | |
–2000 à 2000.0 mV | |
Mesures de pH, mV / rH | |
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
Kit SevenCompact™ S210 | |
pH / mV / rH-mètre | |
± 0.1°C |
±0,002 | |
Maximum 5 points, groupe de 8 tampons prédéfinis et de 1 tampon défini par l’utilisateur | |
–2 à 20°C | |
Écran TFT couleur de 4.34 po | |
MTC : −30,0°C à 130°C, 0 compensation automatique de la température (ATC) : −5,0°C à 130,0°C | |
InLab™ Expert Pro-ISM, guide pour les mesures de pH et 2 sachets de tampon pour pH 4.01, 7.00, 9.21 et 10.0 | |
1 000 mesures | |
9 à 12 V / 10 W | |
0.1/1 mV | |
9 à 12 V |