Learn More
METTLER TOLEDO™ Instrument de mesure du pH / de la conductivité SevenCompact™ Duo S213
Les paramètres multiples permettent de mesurer simultanément ou indépendamment le pH et la conductivité. L’instrument de mesure du pH / de la conductivité Mettler Toledo SevenCompact Duo213 associe des technologies de mesure électrochimique précises à une conception flexible, innovante et facile d’utilisation.
Marque: METTLER TOLEDO™ 30339958
Includes: Instrument, support d’électrode, couvercle de protection, instructions d’utilisation, guide d’utilisateur, déclaration de conformité et certificat de test
Description
- Instrument de mesure de paillasse du pH, de la conductivité, de la concentration ionique, de l’oxydoréduction/rH, de la résistivité, de la salinité et des solides dissous totaux (TDS) pouvant afficher les résultats en pH, mV, mV Rel, μS/cm et ms/cm
- Protection IP54
- Résistant et simple à utiliser avec deux boutons : Format ̏̏‟Lecture” et ̏‟Étal̏”
- Livré avec un bras d’électrode qui se déplace vers le haut et le bas, amenant ainsi l’électrode en position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
- Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
- Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
- Les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage
- Kit d’installation et de qualification (IQ/OQ) en option disponible via le service METTLER TOLEDO
Spécification
±0,5% | |
±0,002 | |
±0,5% | |
Conductivité 1 ; pH max. de 5 | |
Jusqu'à 5 | |
Kit S213 - pH-mètre et conductimètre & | |
TFT couleur | |
mode routine / mode expert | |
-2000,0 à 2000,0 | |
0,00 à 100,0 MOhm-cm | |
0,00 mg/l à 1000 g/l | |
-5° à +130°C (compensation automatique de la température) ; -30° à +130°C (compensation manuelle de la température) | |
pH 7,00 | |
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese | |
SevenCompact Duo S213 | |
Appareil de mesure S213 (appareil de mesure seul) | |
5 à 80 % (sans condensation) | |
0,1, 1 | |
0,00 à 1,0 | |
± 0,1°C | |
0,1°C | |
20,4 x 17,4 x 7,4cm |
± 0,1 mV entre -1 000 et 1 000 mV ; ± 0,2 mV en dehors | |
±0,5% | |
±0,5% | |
1 | |
clé USB, logiciel EasyDirect pH sur PC | |
Double canal | |
IP 54 | |
0,001 μS/cm à 1 000 mS/cm | |
-2,000 à 20,000 | |
0,00 à 80,00 USP/ppt | |
0,001/0,01/0,1 | |
pH-mètre et conductimètre S213&, support d’électrodes, capot de protection, certificat de test | |
Clavier à membrane :Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
1 000 mesures | |
9 à 12 VCC, 2,5 W | |
-2000,0 à 2000,0 | |
0,001 à 1 | |
0,00 à 1,0 | |
0,01 à 1 | |
Linéaire, non linéaire, éteint, eau pure | |
Automatique ou manuel | |
890 g |