Learn More
Cytiva Capsule de sérum avec membrane Versapor™
Capsule pour préfiltrer des échantillons chargés de particules, filtrer le sérum et tester la dissolution.
Marque: Cytiva 12168
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Copolymère acrylique (hydrophile) | |
1,2 μm | |
Stérile |